Print…
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT) 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
415920010 415925000
ACRO415920010EA 193 EUR
ACRO415920010 ACRO415925000
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT) 90%
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Fórmula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Peso Molecular: 817.65 g/mol
Ponto de Fusão: 189 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012159
Número CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %