Print…
(3-((3-Colamidopropil)dimetilamônio)-2-hidroxi-1-propanosulfonato), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
Sinônimos: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
220202-1 220202-5
220202-1EA 218 EUR
220202-1 220202-5
(3-((3-Colamidopropil)dimetilamônio)-2-hidroxi-1-propanosulfonato), Millipore®
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Fórmula: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Peso Molecular: 630.89 g/mol
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 82473-24-3