Print…
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamónio]-1-propano sulfato (CHAPS) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: CHAPS
B21927.03 B21927.06 B21927.14
B21927.03EA 57.8 EUR
B21927.03 B21927.06 B21927.14
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamónio]-1-propano sulfato (CHAPS) ≥98%
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS)
Purity: 98+% CAS No.: 75621-03-3 Molecular Formula: C32H58N2O7S Formula Weight: 614.88 Melting Point: 156-158° dec. MDL No.: MFCD00012116
Fórmula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Ponto de Fusão: 156…158 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012116
Número CAS: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052