Print…
2-Naphthoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Naphthoyl Chloride
A14046.09 A14046.18 A14046.30
A14046.09EA 64.7 EUR
A14046.09 A14046.18 A14046.30
2-Naphthoyl chloride ≥98%
2-Naphthoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2243-83-6 Molecular Formula: C11H7ClO Formula Weight: 190.63 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 159-160°/9mm Beilstein Reference: 907776 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004093
Fórmula: C₁₁H₇ClO
Peso Molecular: 190.63 g/mol
Ponto de ebulição: 159…160 °C (9 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004093
Número CAS: 2243-83-6
EINECS: 218-822-5
UN: 3261
ADR: 8 II