4-Amino-N,N-dietilanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
261513-100G
261513-25G
SIAL261513-100GEA
146
EUR
SIAL261513-100G
SIAL261513-25G
4-Amino-N,N-dietilanilina, Sigma-Aldrich®
4-Amino-N,N-dietilanilina
Fórmula:
C₁₀H₁₆N₂ Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 23 °C Densidade: 0,988 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 139 °C |
Número MDL :
MFCD00007861 Número CAS: 93-05-0 EINECS: 202-214-1 |