Print…
4-Amino-N,N-dietilanilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
407390050 407390250 407391000 407395000
ACRO407390050EA 25 EUR
ACRO407390050 ACRO407390250 ACRO407391000 ACRO407395000
4-Amino-N,N-dietilanilina 98%
4-Amino-N,N-dietilanilina
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 23 °C
Densidade: 0,988 g/cm³
Ponto de Inflamação: 139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007861
Número CAS: 93-05-0
EINECS: 202-214-1
UN: 2923
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %