Print…
3-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
204340050 204340250
ACRO204340050EA 58.4 EUR
ACRO204340050 ACRO204340250
3-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl 99%
3-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl
Fórmula: C₈H₁₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 217 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012971
Número CAS: 3575-32-4
EINECS: 222-693-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to beige to grey to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %