3-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
L00403.06
L00403.14
L00403.06EA
77.9
EUR
L00403.06
L00403.14
3-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl 99%
3-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl
Purity: 99%
CAS No.: 3575-32-4
Molecular Formula: C8H12N2.2HCl
Formula Weight: 209.12
Melting Point: 216° dec.
Beilstein Reference: 3694384
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012971
Fórmula:
C₈H₁₄Cl₂N₂ Ponto de Fusão: 216 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012971 Número CAS: 3575-32-4 EINECS: 222-693-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |