1,4-Dibutylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L16396.03
L16396.09
L16396.03EA
44.9
EUR
L16396.03
L16396.09
1,4-Dibutylbenzene ≥97%
1,4-Dibutylbenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 1571-86-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -31°
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 1858055
MDL No.: MFCD01076591
Fórmula:
C₁₄H₂₂ Ponto de ebulição: 227 °C Ponto de Fusão: –31 °C Densidade: 0,856 Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01076591 Número CAS: 1571-86-4 |