Print…
Cobre (II)-etilenodiamina complexo 1 M em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
258550010 258550025
ACRO258550010EA 132 EUR
ACRO258550010 ACRO258550025
Cobre (II)-etilenodiamina complexo 1 M em água
Cobre (II)-etilenodiamina
Fórmula: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Densidade: 1,1 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274628
Número CAS: 14552-35-3
UN: 1761
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Dark blue Solution
Solubility (1.3 g cellulose + 25ml water + 25ml CED complex): clear
Ratio (Ethylenediamine to copper) 1.90:1 to 2.10:1
Strength 0.98 to 1.02 M (Copper molarity)