Print…
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
357580025 357580100
ACRO357580025EA 90.8 EUR
ACRO357580025 ACRO357580100
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide tech.
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₉BrO₂S
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00185849
Número CAS: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥60 %