Print…
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
341006-25 341006-5
341006-25EA 380 EUR
341006-25 341006-5
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Fórmula: C₈H₁₇N₃·HCl
Ponto de Fusão: 112…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012503
Número CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM