Print…
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
03450-1G 03450-25G 03450-5G
SIAL03450-1GEA 42.6 EUR
SIAL03450-1G SIAL03450-25G SIAL03450-5G
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Fórmula: C₈H₁₇N₃·HCl
Ponto de Fusão: 112…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012503
Número CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM