Print…
Acessórios de ventilação, sistemas de extracção
Fornecedor: DUPERTHAL
2.00.175EX 2.00.360 2.00.079 2.00.080 2.00.081 2.00.339-1 2.00.320-1 2.00.397-1S
132-0621EA 645 EUR
132-0621 132-0626 132-0735 DUEH2.00.080 DUEH2.00.081 DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.320-1 DUEH2.00.397-1S
Acessórios de ventilação, sistemas de extracção
Ventiladores
Exhaust air monitor optional with ventilator: Easy ventilation and monitoring of the venting system for safety cabinets. A sensor monitors the air flow speed/stream and gives a visual or audible signal if the value drops below the set-point value. The complete exhaust monitoring unit is supplied pre-assembled (ready to plug in) and is placed directly on the cabinet. The set-point value for the air stream flow rate is preset in the factory and can be individually adjusted by the pressure difference socket. In addition to the volumetric flow rate the power supply is also monitored. The system includes two floating contacts (24 V/2 A) for signal transmission to an external control room. Internal storage accumulator supplies the monitoring systems for 4 hours in the event of a power failure, display with easy fault indication and enables permanent monitoring according to DIN EN 1946-7. The housing is made from powder-coated sheet steel, silver pearl glimmer.
Características de monitorização do ar extraído:
Memoriza as últimas 50 mensagens de erro incluindo data, hora, tipo de erro e mudança de menu.
– Display LED moderno 'Blue Mode' com selecção de idioma inglês, alemão ou francês
– Indicador para intervalo de serviço de manutenção
– Declaração de conformidade ATEX de acordo com a directiva 94/9/EC e certificado tipo da TÜV Süd
Monitorização do ar extraído, incluindo as características adicionais do ventilador: Ar extraído volumétrico e adequado para todos os tamanhos de armário, ajustável electronicamente.
– A função de monitorização do ar extraído pode ser desligada
– Ventilador de acordo com a norma DIN EN 14986
– Taxa de fluxo volumétrico de 0 – 72 m³/h (gradual, sem resistência)
– RPM 0 – 2820 1/min (incremental, sem resistência)
Unidade de ventilação com ventilador:
Para fácil ventilação de armários de segurança. A unidade de ventilação, incluindo o ventilador de acordo com a norma DIN EN 14986 é fornecida pré-montada (pronta a ligar) e é colocada directamente no armário. Com declaração de conformidade ATEX de acordo com a directiva 94/9/EC e certificado tipo da TÜV Süd. A caixa é feita de chapa de aço com pintura electroestática, prateado tipo pérola.
Sistema de aviso de filtro em várias fases:
Monitorização de pressão ajustável. Elementos filtrantes e cobertura do filtro monitorizados por micro-interruptores.
Função de tempo até ao próximo serviço – de acordo com a norma DIN 12927 e EN 13463 a mudança de filtro é necessária anualmente. Verificação a cada 3 meses dos filtros de carbono activo pelo utilizador - monitorizado através do protocolo da função de introdução de protocolo e hora.
– Lista de substâncias filtráveis.
– Ar extraído volumétrico para todos os tamanhos de armário eléctricamente ajustável
– Display LED 'Blue Mode' com selecção de idioma inglês, alemão ou francês, sistema de aviso com indicação de avaria do ventilador e registo electrónico das mensagens de erro
– Dois contactos flutuantes (24 V/2 A) para transmissão de sinal
RPM: 0 – 2820 1/min (gradual, sem resistência), taxa de fluxo: 0 – 37 m³/h
Cumpre os requisitos das normas TRbF 20 apêndice L, BGV A1, BGR 132 e TRBS 2153. Ventilador de acordo com a norma DIN EN 14986. Declaração de conformidade ATEX de acordo com a directiva 94/9/EC e certificado tipo da TÜV Süd. Cumpre os requisitos dos modernos laboratórios ecológicos com a mais elevada flexibilidade de instalação.
Ventiladores radiais
Para extracção de atmosferas explosivas e vapores que são perigosos para a saúde. Caixa com retentor do eixo em polipropileno (PP-FR) - retardante de chama - fabricada utilizando polipropileno processado através de moldagem por injecção, misturador contrário ao movimento dos ponteiros do relógio com lâminas em concha.
Os ventiladores estão em conformidade com a norma DIN EN 14986, adequados para utilização universal e em conformidade com ATEX.
O caudal de exaustão não entra em contacto com o motor. Uma versão à prova de explosão é por isso apenas necessária em áreas conde existe perigo de explosão. Geralmente todos os novos ventiladores devem estar em conformidade com ATEX.
Certificações: Conformidade com ATEX.