Print…
Ciclohexano-D12 99.5 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
166280051 166280251
166280051.EA 117 EUR
166280051. 166280251.
Ciclohexano-D12 99.5 atom % D para espectroscopia de RMN
Ciclohexano-D12
Fórmula: C₆D₁₂
Número MDL : MFCD00044212
Número CAS: 1735-17-7
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %