(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
T3955-25G
T3955-5G
TCIAT3955-25GEA
214
EUR
TCIAT3955-25G
TCIAT3955-5G
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Fórmula:
C₂₆H₂₆O₅ |
Número MDL :
MFCD08703966 Número CAS: 55094-52-5 |