Print…
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine, [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
T3927-1G T3927-250MG
TCIAT3927-1GEA 110 EUR
TCIAT3927-1G TCIAT3927-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Número MDL : MFCD01862648
Número CAS: 386704-04-7