Print…
4,4',4''-(Benzene-1,3,5-triyltris(oxy))trianiline
Fornecedor: TCI
T3909-1G T3909-200MG
TCIAT3909-1GEA 228 EUR
TCIAT3909-1G TCIAT3909-200MG
4,4',4''-(Benzene-1,3,5-triyltris(oxy))trianiline
4,4',4''-(Benzene-1,3,5-triyltris(oxy))trianiline
Fórmula: C₂₄H₂₁N₃O₃
Número MDL : MFCD09908237
Número CAS: 102852-92-6