Print…
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Fornecedor: TCI
T3901-1G T3901-5G
TCIAT3901-1GEA 40 EUR
TCIAT3901-1G TCIAT3901-5G
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₀Br₄
Número MDL : MFCD00009664
Número CAS: 15442-91-8
UN: 3261