Print…
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde, 4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde
T3827-1G T3827-5G
TCIAT3827-1GEA 44 EUR
TCIAT3827-1G TCIAT3827-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₄OSi
Peso Molecular: 202.33 g/mol
Número MDL : MFCD02093765
Número CAS: 77123-57-0