Print…
Triamcinolone diacetate
Fornecedor: TCI
T3676-250MG T3676-50MG
TCIAT3676-250MGEA 192 EUR
TCIAT3676-250MG TCIAT3676-50MG
Triamcinolone diacetate
Triamcinolone diacetate
Fórmula: C₂₅H₃₁FO₈
Número MDL : MFCD00056462
Número CAS: 67-78-7