Print…
4-(p-Tolyloxy)benzoic acid
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(4-Methylphenoxy)benzoic acid
T3391-1G T3391-5G
TCIAT3391-1GEA 69 EUR
TCIAT3391-1G TCIAT3391-5G
4-(p-Tolyloxy)benzoic acid
4-(p-Tolyloxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.24 g/mol
Número MDL : MFCD01631893
Número CAS: 21120-65-0