Print…
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propan-1-amine, [3-(Methylamino)prop-1-yl]triethoxysilane
T3242-25G T3242-5G
TCIAT3242-25GEA 863 EUR
TCIAT3242-25G TCIAT3242-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Fórmula: C₁₀H₂₅NO₃Si
Peso Molecular: 235.396 g/mol
Número MDL : MFCD24842713
Número CAS: 6044-50-4