Print…
Sodium 3,5,6-trichloropyridin-2-olate
Fornecedor: TCI
T3004-1G T3004-5G
TCIAT3004-1GEA 32 EUR
TCIAT3004-1G TCIAT3004-5G
Sodium 3,5,6-trichloropyridin-2-olate
Sodium 3,5,6-trichloropyridin-2-olate
Fórmula: C₅HCl₃NNaO
Número MDL : MFCD08704561
Número CAS: 37439-34-2