Print…
2,2'-Thenil
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
T2901-1G T2901-5G
TCIAT2901-1GEA 40 EUR
TCIAT2901-1G TCIAT2901-5G
2,2'-Thenil
2,2'-Thenil
Fórmula: C₁₀H₆O₂S₂
Número MDL : MFCD00173678
Número CAS: 7333-07-5