Ethyl acetopyruvate
Fornecedor: TCI
R0165-25G
R0165-5G
TCIAR0165-25GEA
260
EUR
TCIAR0165-25G
TCIAR0165-5G
Ethyl acetopyruvate
Ethyl acetopyruvate
Fórmula:
C₇H₁₀O₄ |
Número MDL :
MFCD00009124 Número CAS: 615-79-2 |