Print…
Ethyl acetopyruvate
Fornecedor: TCI
R0165-25G R0165-5G
TCIAR0165-25GEA 260 EUR
TCIAR0165-25G TCIAR0165-5G
Ethyl acetopyruvate
Ethyl acetopyruvate
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00009124
Número CAS: 615-79-2