Print…
1-Phenyl-1H-imidazole trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: TCI
P2822-25G P2822-5G
TCIAP2822-25GEA 365 EUR
TCIAP2822-25G TCIAP2822-5G
1-Phenyl-1H-imidazole trifluoromethanesulphonate
1-Phenyl-1H-imidazole trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₉F₃N₂O₃S
Número MDL : MFCD32206610
Número CAS: 361447-81-6