Print…
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: TCI
P2803-1G P2803-5G
TCIAP2803-1GEA 55 EUR
TCIAP2803-1G TCIAP2803-5G
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₃H₁₁ClO₃S
Número MDL : MFCD04035557
Número CAS: 87001-32-9
UN: 3261