Print…
L-β-Homoproline hydrochloride
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)acetic acid hydrochloride, H-β-HoPro-OH·HCl
P2777-1G P2777-250MG
TCIAP2777-1GEA 217 EUR
TCIAP2777-1G TCIAP2777-250MG
L-β-Homoproline hydrochloride
L-beta-Homoproline hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClNO₂
Peso Molecular: 165.617 g/mol
Número MDL : MFCD07363484
Número CAS: 53912-85-9