Print…
(R)-4-Chloro-N-(quinuclidin-3-yl)benzamide
Fornecedor: TCI
Sinônimos: PNU-282987 free base
P2774-10MG P2774-50MG
TCIAP2774-10MGEA 72 EUR
TCIAP2774-10MG TCIAP2774-50MG
(R)-4-Chloro-N-(quinuclidin-3-yl)benzamide
(R)-4-Chloro-N-(quinuclidin-3-yl)benzamide
Fórmula: C₁₄H₁₇ClN₂O
Peso Molecular: 264.75 g/mol
Número MDL : MFCD08703110
Número CAS: 711085-63-1