Print…
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (4-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-bromophenyl)trifluoroborate, Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
P2647-1G P2647-5G
TCIAP2647-1GEA 30 EUR
TCIAP2647-1G TCIAP2647-5G
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₄BBrF₃K
Número MDL : MFCD02093978
Número CAS: 374564-35-9