Print…
(2-Aminoethoxy)benzene
Fornecedor: TCI
Sinônimos: ω-Aminophenetole, 2-Phenoxyethylamine, 2-Aminoethyl phenyl ether, β-Aminophenetole
P1663-25G P1663-5G
TCIAP1663-25GEA 125 EUR
TCIAP1663-25G TCIAP1663-5G
(2-Aminoethoxy)benzene
(2-Aminoethoxy)benzene
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH₂NH₂
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Número MDL : MFCD00052975
Número CAS: 1758-46-9
UN: 2735