Print…
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Fornecedor: TCI
O0571-25G O0571-5G
TCIAO0571-25GEA 272 EUR
TCIAO0571-25G TCIAO0571-5G
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Fórmula: C₇H₅NOS
Número MDL : MFCD00052586
Número CAS: 33898-90-7
UN: 3439