Print…
Nitrendipine
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Ethyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
N1186-1G N1186-250MG
TCIAN1186-1GEA 167 EUR
TCIAN1186-1G TCIAN1186-250MG
Nitrendipine
Nitrendipine
Fórmula: C₁₈H₂₀N₂O₆
Número MDL : MFCD00082255
Número CAS: 39562-70-4