Print…
4-Nitrophenyl phenyl ether
Fornecedor: TCI
N1011-25G N1011-5G
TCIAN1011-25GEA 126 EUR
TCIAN1011-25G TCIAN1011-5G
4-Nitrophenyl phenyl ether
4-Nitrophenyl phenyl ether
Fórmula: C₁₂H₉NO₃
Número MDL : MFCD00007320
Número CAS: 620-88-2
UN: 3077