Print…
4-Methoxybutanoic acid
Fornecedor: TCI
M3329-1G M3329-250MG
TCIAM3329-1GEA 144 EUR
TCIAM3329-1G TCIAM3329-250MG
4-Methoxybutanoic acid
4-Methoxybutanoic acid
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00029855
Número CAS: 29006-02-8
UN: 3265