Print…
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Fornecedor: TCI
M3308-1G M3308-5G
TCIAM3308-1GEA 47 EUR
TCIAM3308-1G TCIAM3308-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁N
Número MDL : MFCD00099614
Número CAS: 1195-98-8
UN: 3276