Print…
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Fornecedor: TCI
B5992-1G B5992-200MG
TCIAB5992-1GEA 129 EUR
TCIAB5992-1G TCIAB5992-200MG
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₈H₂₅BN₂O₄
Número MDL : MFCD08437629
Número CAS: 864771-44-8