Print…
Sarcosine sodium salt ∼35% em água
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium Sarcosinate, N-Methylglycine Sodium Salt, Me-Gly-ONa, (Methylamino)acetic Acid Sodium Salt, Sodium (Methylamino)acetate
A3280-100ML A3280-25ML
TCIAA3280-100MLEA 103 EUR
TCIAA3280-100ML TCIAA3280-25ML
Sarcosine sodium salt ∼35% em água
Sarcosine sodium salt
Fórmula: C₃H₇NO₂
Número MDL : MFCD00068282
Número CAS: 4316-73-8
UN: 3267