Print…
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
A2889-25G A2889-5G
TCIAA2889-25GEA 285 EUR
TCIAA2889-25G TCIAA2889-5G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.14 g/mol
Número MDL : MFCD03407959
Número CAS: 393-06-6