Print…
Caulino, GPR RECTAPUR®, lavado
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
24928.290EA 34.8 EUR
24928.290 24928.321
Caulino, GPR RECTAPUR®, lavado
Caulino
Fórmula: Al₂SiO₇·2H₂O
Peso Molecular: 258.16 g/mol
Ponto de Fusão: 1760 °C
Densidade: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062311
Número CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
Merck Index: 13,05300
Encomendar
Identity Passes Test
Substances soluble in HCl max. 1.0%
Pb (Lead) max. 0.001%
Loss on ignition (600°C) max. 15.0%
Water max. 1.5%