Print…
Anilina ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
21424.230EA 15.7 EUR
21424.230 21424.290
Anilina ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Anilina
* material may darken during storage with no loss in purity
Fórmula: C₆H₅NH₂
Ponto de ebulição: 184 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –6,2 °C
Densidade: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007629
Número CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
ALCANCE: 01-2119451454-41
Merck Index: 13,00661
Encomendar
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0%
Water max. 0.2%
Ash content max. 0.02%
Density (20°C) 1.020 - 1.025