Print…
Trietanolamina Ph. Eur., USP-NF, BP, pharma grade
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
191750.1214 191750.0718 191750.0716 191750.0619 191750.1611
APPC191750.1214EA 0 EUR
APPC191750.1214 APPC191750.0718 APPC191750.0716 APPC191750.0619 APPC191750.1611
Trietanolamina Ph. Eur., USP-NF, BP, pharma grade
Trietanolamina
Fórmula: C₆H₁₅NO₃
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Ponto de ebulição: 335,4 °C
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1,125 g/cm³
Ponto de Inflamação: 179 °C
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00002855
Número CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
Encomendar
Assay (Acidim.) 99.0 - 103.0%
Identity according to Pharmacopoeias passes test
Density 20/20 1.120 - 1.130
Density 25/25 1.120 - 1.128
Refractive Index n 20/D 1.482 - 1.485
Appearance of solution passes test
Residue on ignition (as SO4) 0.05%
Residual solvents (Ph.Eur/USP) passes test
Ethanolamine 0.1%
Diethanolamine 0.5%
Total impurities 1.0%
N-Nitrosodiethanolamine 24 ppb
Water (H2O) 0.5%