Print…
Etilenoetracarbonitrilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138050100 138050250
ACRO138050100EA 95.1 EUR
ACRO138050100 ACRO138050250
Etilenoetracarbonitrilo 98%
Etilenoetracarbonitrilo
Fórmula: C₆N₄
Ponto de ebulição: 223 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 196…201 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001850
Número CAS: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN: 3439
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09336
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
Assay ≥97.5 % (Ex N)