Etilenoetracarbonitrilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13945.03
A13945.06
A13945.03EA
23.6
EUR
A13945.03
A13945.06
Etilenoetracarbonitrilo ≥98%
Etilenoetracarbonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 670-54-2
Molecular Formula: C6N4
Formula Weight: 128.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Density: 1.348
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 197-199°
Boiling Point: 223°
Beilstein Reference: 1679885
Merck Reference: 14,9195
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001850
Fórmula:
C₆N₄ Ponto de ebulição: 223 °C Ponto de Fusão: 197…199 °C Densidade: 1,348 |
Número MDL :
MFCD00001850 Número CAS: 670-54-2 EINECS: 211-578-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9195 |