Print…
Ácido sulfuroso 4,5 - 6% em solução aquosa, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sulphur dioxide solution
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00761.1000 1.00761.2500
1.00761.1000EA 53.1 EUR
1.00761.1000 1.00761.2500
Ácido sulfuroso 4,5 - 6% em solução aquosa, Supelco®
Ácido sulfuroso
Fórmula: H₂O₃S
Peso Molecular: 82.08 g/mol
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011335
Número CAS: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
UN: 1833
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09149