Print…
Polymyxin B sulphate
Fornecedor: PanReac AppliChem
A0890.0001 A0890.0010
A0890.0001EA 60.6 EUR
A0890.0001 A0890.0010
Polymyxin B sulphate
Polymyxin B sulphate
Fórmula: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Número MDL : MFCD00131991
Número CAS: 1405-20-5