Hexaamminecobalt trichloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
13769.14
13769.22
13769.14EA
83.8
EUR
13769.14
13769.22
Hexaamminecobalt trichloride ≥97%
Hexaamminecobalt trichloride
Purity: 97%
CAS No.: 10534-89-1
Molecular Formula: [Co(NH3)6]Cl3
Formula Weight: 267.48
Physical Form: Crystalline
Density: 1.71
Merck Reference: 14,4675
MDL No.: MFCD00036304
Fórmula:
H₁₈CoCl₃N₆ Densidade: 1,71 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036304 Número CAS: 10534-89-1 EINECS: 234-103-9 Merck Index: 14,4675 |