Print…
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
405310050 405310250 405311000
ACRO405310050EA 21.1 EUR
ACRO405310050 ACRO405310250 ACRO405311000
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Hexaamminecobalt trichloride
Fórmula: H₁₈CoCl₃N₆
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036304
Número CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Encomendar
Appearance Orange to orange-brown Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %