Print…
Hexaamminecobalt trichloride 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
192870050 192870100
ACRO192870050EA 47.7 EUR
ACRO192870050 ACRO192870100
Hexaamminecobalt trichloride 99.999% (baseado em traços de metais)
Hexaamminecobalt trichloride
Fórmula: H₁₈CoCl₃N₆
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00036304
Número CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Encomendar
Appearance Orange to orange-brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Cobalt (Co) 21.0 to 23.0 %